5-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-2-furaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929745-1G OR929745-5G
APOSOR929745-1GEA 168 EUR
APOSOR929745-1G APOSOR929745-5G
5-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-2-furaldehyde 95%
5-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-2-furaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Molecular Weight: 180,2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08059921
CAS-Nummer: 915924-73-1