4-Chloro-2-[(ethylamino)methyl]phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929764-1G OR929764-5G
APOSOR929764-1GEA 393 EUR
APOSOR929764-1G APOSOR929764-5G
4-Chloro-2-[(ethylamino)methyl]phenol 95%
4-Chloro-2-[(ethylamino)methyl]phenol
Formel: C₉H₁₂ClNO
Molecular Weight: 185.651 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09932367
CAS-Nummer: 1016500-71-2