4-Chloro-5,6,7,8-tetrahydroquinazoline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929787-1G OR929787-5G
APOSOR929787-1GEA 243 EUR
APOSOR929787-1G APOSOR929787-5G
4-Chloro-5,6,7,8-tetrahydroquinazoline 97%
4-Chloro-5,6,7,8-tetrahydroquinazoline
Formel: C₈H₉ClN₂
Molecular Weight: 168,623 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12755923
CAS-Nummer: 1125-62-8