5-Methylthiophen-3-amine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929810-1G OR929810-250MG
APOSOR929810-1GEA 831 EUR
APOSOR929810-1G APOSOR929810-250MG
5-Methylthiophen-3-amine hydrochloride 97%
5-Methylthiophen-3-amine hydrochloride
Formel: C₅H₇NS·ClH
Molecular Weight: 149.642 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23703140
CAS-Nummer: 24030-01-1