1-Methyl-piperidine-4-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Methylpiperidine-4-carbonitrile
OR929855-1G
APOSOR929855-1GEA
104
EUR
APOSOR929855-1G
1-Methyl-piperidine-4-carbonitrile 95%
1-Methyl-piperidine-4-carbonitrile
Formel:
C₇H₁₂N₂ Molecular Weight: 124,184 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06658487 CAS-Nummer: 20691-92-3 |