2-Bromo-3-methylpyridine 1-oxide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929888-1G
OR929888-250MG
APOSOR929888-1GEA
0
EUR
APOSOR929888-1G
APOSOR929888-250MG
2-Bromo-3-methylpyridine 1-oxide 95%
2-Bromo-3-methylpyridine 1-oxide
Formel:
C₆H₆BrNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20270297 CAS-Nummer: 19230-57-0 |