N-Methyl-3-cyano-6-hydroxy-4-methyl-2-pyridone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929912-1G OR929912-250MG
APOSOR929912-1GEA 357 EUR
APOSOR929912-1G APOSOR929912-250MG
N-Methyl-3-cyano-6-hydroxy-4-methyl-2-pyridone 95%
N-Methyl-3-cyano-6-hydroxy-4-methyl-2-pyridone
Formel: C₈H₈N₂O₂
Molecular Weight: 164.161 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044065
CAS-Nummer: 27074-03-9