5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930035-1G OR930035-250MG
APOSOR930035-1GEA 482 EUR
APOSOR930035-1G APOSOR930035-250MG
5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-amine 95%
5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-amine
Formel: C₉H₁₂N₂
Molecular Weight: 148,205 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08234982
CAS-Nummer: 298181-83-6