6-Chloro-4-methoxypyridazin-3-amine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930059-1G OR930059-250MG
APOSOR930059-1GEA 226 EUR
APOSOR930059-1G APOSOR930059-250MG
6-Chloro-4-methoxypyridazin-3-amine 96%
6-Chloro-4-methoxypyridazin-3-amine
Formel: C₅H₆ClN₃O
Molecular Weight: 159,574 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD20702054
CAS-Nummer: 808770-39-0