Allantoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR930085-100MG OR930085-1G OR930085-250MG
APOSOR930085-100MGEA 311 EUR
APOSOR930085-100MG APOSOR930085-1G APOSOR930085-250MG
Allantoic acid
Allantoic acid
Formel: C₄H₈N₄O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007949
CAS-Nummer: 99-16-1