2-Chloro-5-methoxypyrazine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930097-1G OR930097-250MG
APOSOR930097-1GEA 163 EUR
APOSOR930097-1G APOSOR930097-250MG
2-Chloro-5-methoxypyrazine 98%
2-Chloro-5-methoxypyrazine
Formel: C₅H₅ClN₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09607702
CAS-Nummer: 33332-31-9