1-Piperidin-2-yl-ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930107-100MG OR930107-1G OR930107-250MG
APOSOR930107-100MGEA 161 EUR
APOSOR930107-100MG APOSOR930107-1G APOSOR930107-250MG
1-Piperidin-2-yl-ethanone 95%
1-Piperidin-2-yl-ethanone
Formel: C₇H₁₃NO
Molecular Weight: 127.184 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06658295
CAS-Nummer: 97073-22-8