1-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930112-1G OR930112-250MG
APOSOR930112-1GEA 647 EUR
APOSOR930112-1G APOSOR930112-250MG
1-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanamine 95%
1-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanamine
Formel: C₇H₁₃N₃
Molecular Weight: 139.198 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03422568
CAS-Nummer: 936939-85-4