Methyl 5-acetylthiophene-2-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930150-1G OR930150-5G
APOSOR930150-1GEA 142 EUR
APOSOR930150-1G APOSOR930150-5G
Methyl 5-acetylthiophene-2-carboxylate 98%
Methyl 5-acetylthiophene-2-carboxylate
Formel: C₈H₈O₃S
Molecular Weight: 184.212 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06204049
CAS-Nummer: 4101-81-9