2,3-Dihydro-4-benzofuranamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,3-Dihydrobenzofuran-4-amine
OR930204-1G OR930204-250MG
APOSOR930204-1GEA 136 EUR
APOSOR930204-1G APOSOR930204-250MG
2,3-Dihydro-4-benzofuranamine 95%
2,3-Dihydro-4-benzofuranamine
Formel: C₈H₉NO
Molecular Weight: 135.163 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659470
CAS-Nummer: 61090-37-7