(1-Fmoc-aminocyclohexyl)acetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930222-1G
APOSOR930222-1GEA 319 EUR
APOSOR930222-1G
(1-Fmoc-aminocyclohexyl)acetic acid 97%
(1-Fmoc-aminocyclohexyl)acetic acid
Formel: C₂₃H₂₅NO₄
Molecular Weight: 379,449 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01863220
CAS-Nummer: 282524-98-5