2-(4-Hydroxyphenyl)-2-methylpropanenitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930226-1G OR930226-250MG
APOSOR930226-1GEA 48 EUR
APOSOR930226-1G APOSOR930226-250MG
2-(4-Hydroxyphenyl)-2-methylpropanenitrile 95%
2-(4-Hydroxyphenyl)-2-methylpropanenitrile
Formel: C₁₀H₁₁NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11100986
CAS-Nummer: 55770-61-1