1-Acetyl-1H-benzotriazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)ethanone
OR930339-1G OR930339-5G
APOSOR930339-1GEA 60.9 EUR
APOSOR930339-1G APOSOR930339-5G
1-Acetyl-1H-benzotriazole 95%
1-Acetyl-1H-benzotriazole
Formel: C₈H₇N₃O
Molecular Weight: 161,161 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00461288
CAS-Nummer: 18773-93-8