N-(3-Methylbutan-2-yl)cyclopropanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930420-100MG OR930420-1G OR930420-250MG
APOSOR930420-100MGEA 168 EUR
APOSOR930420-100MG APOSOR930420-1G APOSOR930420-250MG
N-(3-Methylbutan-2-yl)cyclopropanamine 95%
N-(3-Methylbutan-2-yl)cyclopropanamine
Formel: C₈H₁₇N
Molecular Weight: 127.227 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09044869
CAS-Nummer: 926204-43-5