N-(2-Cyano-1-cyclopenten-1-yl)-acetamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930447-1G OR930447-250MG
APOSOR930447-1GEA 435 EUR
APOSOR930447-1G APOSOR930447-250MG
N-(2-Cyano-1-cyclopenten-1-yl)-acetamide 95%
N-(2-Cyano-1-cyclopenten-1-yl)-acetamide
Formel: C₈H₁₀N₂O
Molecular Weight: 150.178 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01020954
CAS-Nummer: 100377-16-0