2-(Chloromethyl)pyridine 1-oxide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930466-1G
OR930466-250MG
APOSOR930466-1GEA
688
EUR
APOSOR930466-1G
APOSOR930466-250MG
2-(Chloromethyl)pyridine 1-oxide 95%
2-(Chloromethyl)pyridine 1-oxide
Formel:
C₆H₆ClNO Molecular Weight: 143,571 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10697575 CAS-Nummer: 31640-94-5 |