4-(Diethylamino)-2-methylbenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930554-1G OR930554-250MG
APOSOR930554-1GEA 213 EUR
APOSOR930554-1G APOSOR930554-250MG
4-(Diethylamino)-2-methylbenzaldehyde 95%
4-(Diethylamino)-2-methylbenzaldehyde
Formel: C₁₂H₁₇NO
Molecular Weight: 191,269 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06800551
CAS-Nummer: 92-14-8