3-Cyclohexyl-3-oxopropanenitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930579-1G OR930579-250MG
APOSOR930579-1GEA 806 EUR
APOSOR930579-1G APOSOR930579-250MG
3-Cyclohexyl-3-oxopropanenitrile 95%
3-Cyclohexyl-3-oxopropanenitrile
Formel: C₉H₁₃NO
Molecular Weight: 151,206 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07700128
CAS-Nummer: 62455-70-3