Methyl 2-chloro-5-methylbenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930591-5G
APOSOR930591-5GEA 101 EUR
APOSOR930591-5G
Methyl 2-chloro-5-methylbenzoate 95%
Methyl 2-chloro-5-methylbenzoate
Formel: C₉H₉ClO₂
Molecular Weight: 184,62 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12025214
CAS-Nummer: 16220-95-4