2-Chloro-3-ethynylpyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930611-1G
OR930611-250MG
APOSOR930611-1GEA
806
EUR
APOSOR930611-1G
APOSOR930611-250MG
2-Chloro-3-ethynylpyridine 95%
2-Chloro-3-ethynylpyridine
Formel:
C₇H₄ClN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13189764 CAS-Nummer: 1196156-69-0 |