6-Chlorochroman-4-amine hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Chloro-3,4-dihydro-2H-chromen-4-amine, hydrochloride
OR930788-250MG
OR930788-1G
APOSOR930788-250MGEA
437
EUR
APOSOR930788-250MG
APOSOR930788-1G
6-Chlorochroman-4-amine hydrochloride 95+%
6-Chlorochroman-4-amine hydrochloride
Formel:
C₉H₁₀ClNO·ClH Molecular Weight: 220,096 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09026792 CAS-Nummer: 191608-09-0 |