(4-Chloro-pyrimidin-2-yl)-cyclopropyl-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Chloro-N-cyclopropylpyrimidin-2-amine
OR930797-1G
APOSOR930797-1GEA 505 EUR
APOSOR930797-1G
(4-Chloro-pyrimidin-2-yl)-cyclopropyl-amine 95%
(4-Chloro-pyrimidin-2-yl)-cyclopropyl-amine
Formel: C₇H₈ClN₃
Molecular Weight: 169,612 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11046853
CAS-Nummer: 1044771-76-7