3-(Pyridin-3-yl)propan-1-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(3-Pyridyl)propylamine
OR930832-1G
OR930832-250MG
APOSOR930832-1GEA
229
EUR
APOSOR930832-1G
APOSOR930832-250MG
3-(Pyridin-3-yl)propan-1-amine 95%
3-(Pyridin-3-yl)propan-1-amine
Formel:
C₈H₁₂N₂ Molecular Weight: 136,194 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09886637 CAS-Nummer: 41038-69-1 |