1,2,3,4-Tetrahydro-4-methylquinoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
OR930852-1G OR930852-250MG
APOSOR930852-1GEA 140 EUR
APOSOR930852-1G APOSOR930852-250MG
1,2,3,4-Tetrahydro-4-methylquinoline 95%
1,2,3,4-Tetrahydro-4-methylquinoline
Formel: C₁₀H₁₃N
Molecular Weight: 147,217 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00047565
CAS-Nummer: 19343-78-3