1-Cyclopropyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930988-1G OR930988-250MG
APOSOR930988-1GEA 0 EUR
APOSOR930988-1G APOSOR930988-250MG
1-Cyclopropyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-Cyclopropyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formel: C₈H₉NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12181369
CAS-Nummer: 1039758-67-2