Methyl 4-amino-5-chloro-2-methoxybenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931029-1G OR931029-250MG OR931029-5G
APOSOR931029-1GEA 149 EUR
APOSOR931029-1G APOSOR931029-250MG APOSOR931029-5G
Methyl 4-amino-5-chloro-2-methoxybenzoate 95%
Methyl 4-amino-5-chloro-2-methoxybenzoate
Formel: C₉H₁₀ClNO₃
Molecular Weight: 215,634 g/mol
Schmelzpunkt: 134…139 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01034555
CAS-Nummer: 20896-27-9