4-(Trimethylsilyl)benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931092-1G OR931092-5G
APOSOR931092-1GEA 125 EUR
APOSOR931092-1G APOSOR931092-5G
4-(Trimethylsilyl)benzaldehyde 95%
4-(Trimethylsilyl)benzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₄OSi
Molecular Weight: 178,303 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08064053
CAS-Nummer: 2199-32-8