1H-Pyrrole-2,3-dicarboxylic acid dimethyl ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Dimethyl 1H-pyrrole-2,3-dicarboxylate
OR931157-1G
OR931157-250MG
APOSOR931157-1GEA
482
EUR
APOSOR931157-1G
APOSOR931157-250MG
1H-Pyrrole-2,3-dicarboxylic acid dimethyl ester 95%
1H-Pyrrole-2,3-dicarboxylic acid dimethyl ester
Formel:
C₈H₉NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02328549 CAS-Nummer: 2818-08-8 |