Ethyl 4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931184-1G OR931184-250MG
APOSOR931184-1GEA 696 EUR
APOSOR931184-1G APOSOR931184-250MG
Ethyl 4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylate 95%
Ethyl 4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₃NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00820157
CAS-Nummer: 16108-48-8