N,N-Dimethyl-3-(2-pyrrolidinyl)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931213-1G OR931213-250MG
APOSOR931213-1GEA 806 EUR
APOSOR931213-1G APOSOR931213-250MG
N,N-Dimethyl-3-(2-pyrrolidinyl)aniline 95%
N,N-Dimethyl-3-(2-pyrrolidinyl)aniline
Formel: C₁₂H₁₈N₂
Molecular Weight: 190,285 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02663468
CAS-Nummer: 383127-43-3