Ethyl 4-aminopyridine-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931425-1G
OR931425-250MG
APOSOR931425-1GEA
609
EUR
APOSOR931425-1G
APOSOR931425-250MG
Ethyl 4-aminopyridine-2-carboxylate 95%
Ethyl 4-aminopyridine-2-carboxylate
Formel:
C₈H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 166.177 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10566236 CAS-Nummer: 773140-43-5 |