5-Aminomethyl-thiophene-2-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931478-1G OR931478-250MG
APOSOR931478-1GEA 415 EUR
APOSOR931478-1G APOSOR931478-250MG
5-Aminomethyl-thiophene-2-carbonitrile 95%
5-Aminomethyl-thiophene-2-carbonitrile
Formel: C₆H₆N₂S
Molecular Weight: 138.19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08457570
CAS-Nummer: 227279-10-9