2-Sec-butoxybenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931491-1G OR931491-250MG
APOSOR931491-1GEA 92.8 EUR
APOSOR931491-1G APOSOR931491-250MG
2-Sec-butoxybenzaldehyde 95%
2-Sec-butoxybenzaldehyde
Formel: C₁₁H₁₄O₂
Molecular Weight: 178,228 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02629688
CAS-Nummer: 22921-59-1