2-Ethoxy-1-pyrroline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931545-1G
OR931545-25G
OR931545-5G
APOSOR931545-1GEA
0
EUR
APOSOR931545-1G
APOSOR931545-25G
APOSOR931545-5G
2-Ethoxy-1-pyrroline 95%
2-Ethoxy-1-pyrroline
Formel:
C₆H₁₁NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11618011 CAS-Nummer: 931-46-4 |