8-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
8-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
OR931617-1G
OR931617-250MG
APOSOR931617-1GEA
142
EUR
APOSOR931617-1G
APOSOR931617-250MG
8-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine 95%
8-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine
Formel:
C₇H₈N₄ Molecular Weight: 148.165 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11846609 CAS-Nummer: 1239648-74-8 |