1-(4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidin-5-yl)ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-[4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidin-5-yl]ethanone
OR931619-100MG OR931619-1G OR931619-250MG
APOSOR931619-100MGEA 116 EUR
APOSOR931619-100MG APOSOR931619-1G APOSOR931619-250MG
1-(4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidin-5-yl)ethanone 95%
1-(4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidin-5-yl)ethanone
Formel: C₈H₁₀N₂OS
Molecular Weight: 182.243 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00223551
CAS-Nummer: 66373-26-0