6-Isopropoxynicotinonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931682-1G OR931682-250MG
APOSOR931682-1GEA 59.6 EUR
APOSOR931682-1G APOSOR931682-250MG
6-Isopropoxynicotinonitrile 95%
6-Isopropoxynicotinonitrile
Formel: C₉H₁₀N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09930873
CAS-Nummer: 195140-86-4