1-Vinyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931741-1G OR931741-250MG
APOSOR931741-1GEA 538 EUR
APOSOR931741-1G APOSOR931741-250MG
1-Vinyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
1-Vinyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₆H₆N₂O
Molecular Weight: 122.125 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12198430
CAS-Nummer: 864723-38-6