4-Chloro-5-methyl-2-(methylthio)pyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931785-1G OR931785-250MG
APOSOR931785-1GEA 133 EUR
APOSOR931785-1G APOSOR931785-250MG
4-Chloro-5-methyl-2-(methylthio)pyrimidine 95%
4-Chloro-5-methyl-2-(methylthio)pyrimidine
Formel: C₆H₇ClN₂S
Molecular Weight: 174,651 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09951961
CAS-Nummer: 61044-96-0