3-Allyl-4-methoxybenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931787-1G OR931787-5G
APOSOR931787-1GEA 219 EUR
APOSOR931787-1G APOSOR931787-5G
3-Allyl-4-methoxybenzaldehyde 95%
3-Allyl-4-methoxybenzaldehyde
Formel: C₁₁H₁₂O₂
Molecular Weight: 176.212 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08691767
CAS-Nummer: 67483-48-1