(2,3-Dihydro-benzo[1,4]dioxin-6-yl)-acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)acetic acid
OR931801-1G OR931801-5G
APOSOR931801-1GEA 85.7 EUR
APOSOR931801-1G APOSOR931801-5G
(2,3-Dihydro-benzo[1,4]dioxin-6-yl)-acetic acid 95%
(2,3-Dihydro-benzo[1,4]dioxin-6-yl)-acetic acid
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Molecular Weight: 194,184 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066923
CAS-Nummer: 17253-11-1