α,α,2,4-tetrachlorotoluene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931922-1G OR931922-5G
APOSOR931922-1GEA 0 EUR
APOSOR931922-1G APOSOR931922-5G
α,α,2,4-tetrachlorotoluene 98%
α,α,2,4-tetrachlorotoluene
Formel: C₇H₄Cl₄
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00043967
CAS-Nummer: 134-25-8
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III