4-(3-Hydroxypropyl)benzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931934-1G
APOSOR931934-1GEA 151 EUR
APOSOR931934-1G
4-(3-Hydroxypropyl)benzonitrile 95%
4-(3-Hydroxypropyl)benzonitrile
Formel: C₁₀H₁₁NO
Molecular Weight: 161,2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09028771
CAS-Nummer: 83101-12-6