(R)-3-Cyclobutylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(R)-2-Amino-3-cyclobutylpropanoic acid
OR931954-1G
OR931954-250MG
APOSOR931954-1GEA
323
EUR
APOSOR931954-1G
APOSOR931954-250MG
(R)-3-Cyclobutylalanine 97%
(R)-3-Cyclobutylalanine
Formel:
C₇H₁₃NO₂ Molecular Weight: 143,184 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09264348 CAS-Nummer: 174266-00-3 |