(S)-tert-Butyl (2-aminopropyl)carbamate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932018-1G
APOSOR932018-1GEA 272 EUR
APOSOR932018-1G
(S)-tert-Butyl (2-aminopropyl)carbamate 97%
(S)-tert-Butyl (2-aminopropyl)carbamate
Formel: C₈H₁₈N₂O₂
Molecular Weight: 174,241 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11112235
CAS-Nummer: 121103-15-9